missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SMS Protein
A cDNA sequence encoding the SMS was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
Nome | SMS Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15913869
|
enQuireBio™
QP13528-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 19-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15993859
|
enQuireBio™
QP13528-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 19-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15903869
|
enQuireBio™
QP13528-1MG |
1 mg |
7875.00€
1mg |
Spedizione stimata: 19-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
SMS Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The SMS solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 10% glycerol and 100mM NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMAAARH STLDFMLGAK ADGETILKGL QSIFQEQGMA ESVHTWQDHG YLATYTNKNG SFANLRIYPH GLVLLDLQSY DGDAQGKEEI DSILNKVEER MKELSQDSTG RVKRLPPIVR GGAIDRYWPT ADGRLVEYDI DEVVYDEDSP YQNIKILHSK QFGNILILSG DVNLAESDLA YTRAIMGSGK EDYTGKDVLI LGGGDGGILC EIVKLKPKMV TMVEIDQMVI DGCKKYMRKT CGDVLDNLKG DCYQVLIEDC IPVLKRYAKE GREFDYVIND LTAVPISTSP EEDSTWEFLR LILDLSMKVL KQDGKYFTQG NCVNLTEALS LYEEQLGRLY CPVEFSKEIV CVPSYLELWV FYTVWKKAKP | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |