Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SMUG1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) SMUG1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7679-ec-10ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16060131
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_001230716.1
SMUG1 Protein
Research Use Only
SMUG1
Recombinant Protein
E. coli
MPQAFLLGSI HEPAGALMEP QPCPGSLAES FLEEELRLNA ELSQLQFSEP VGIIYNPVEY AWEPHRNYVT RYCQGPKEVL FLGMNPGPFG MAQTGVPFGE VSMVRDWLGI VGPVLTPPQE HPKRPVLGLE CPQSEGPRQS MGHEIKSELL MGGCSWIRGK IQCDRVQVRR PGFSSQL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
23583
10 μg
Not determined.
Full Length of Isoform 2
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol