Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SNAPC1 Protein
A cDNA sequence encoding the SNAPC1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome SNAPC1 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15963879
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13533-5UG
5 μg
137.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15953879
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13533-20UG
20 μg
212.00€
20µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15943879
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13533-1MG
1 mg
4090.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
SNAPC1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
SNAPC1 protein solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl (pH 8.0) and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMGTPPGL QTDCEALLSR FQETDSVRFE DFTELWRNMK FGTIFCGRMR NLEKNMFTKE ALALAWRYFL PPYTFQIRVG ALYLLYGLYN TQLCQPKQKI RVALKDWDEV LKFQQDLVNA QHFDAAYIFR KLRLDRAFHF TAMPKLLSYR MKKKIHRAEV TEEFKDPSDR VMKLITSDVL EEMLNVHDHY QNMKHVISVD KSKPDKALSL IKDDFFDNIK NIVLEHQQWH KDRKNPSLKS KTNDGEEKME GNSQETERCE RAESLAKIKS KAFSVVIQAS KSRRHRQVKL DSSDSDSASG QGQVKATRKK EKKERLKPAG RKMSLRNKGN VQNIHKEDKP LSLSMPVITE EEENESLSGT EFTASKKRRK H
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE.