Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SNCB Protein
A cDNA sequence encoding the SNCB was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 2875.00€
Specifica
Nome | SNCB Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15933889
|
enQuireBio™
QP13536-10UG |
10 μg |
137.00€
10µg |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15953889
|
enQuireBio™
QP13536-50UG |
50 μg |
212.00€
50µg |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15943889
|
enQuireBio™
QP13536-1MG |
1 mg |
2875.00€
1mg |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
SNCB Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
The protein (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 7.5), 0.1M NaCl and 1mM MgCl2. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MDVFMKGLSM AKEGVVAAAE KTKQGVTEAA EKTKEGVLYV GSKTREGVVQ GVASVAEKTK EQASHLGGAV FSGAGNIAAA TGLVKREEFP TDLKPEEVAQ EAAEEPLIEP LMEPEGESYE DPPQEEYQEY EPEA | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |