Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SNIP1 Protein
A cDNA sequence encoding the SNIP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome SNIP1 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15943899
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13539-5UG
5 μg
137.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15933899
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13539-20UG
20 μg
212.00€
20µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15923899
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13539-1MG
1 mg
4090.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
SNIP1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The SNIP1 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 2mM DTT, 20% glycerol and 100mM NaCl.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MRWRLYPFKN DEVLPVMYIH RQSAYLLGRH RRIADIPIDH PSCSKQHAVF QYRLVEYTRA DGTVGRRVKP YIIDLGSGNG TFLNNKRIEP QRYYELKEKD VLKFGFSSRE YVLLHESSDT SEIDRKDDED EEEEEEVSDS
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.