Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SNTA1 Protein
A cDNA sequence encoding the SNTA1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
Nome | SNTA1 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15953949
|
enQuireBio™
QP13552-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15933949
|
enQuireBio™
QP13552-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15943949
|
enQuireBio™
QP13552-1MG |
1 mg |
7875.00€
1mg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
SNTA1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
SNTA1 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol, 1mM DTT and 0.15M NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMASGRRA PRTGLLELRA GAGSGAGGER WQRVLLSLAE DVLTVSPADG DPGPEPGAPR EQEPAQLNGA AEPGAGPPQL PEALLLQRRR VTVRKADAGG LGISIKGGRE NKMPILISKI FKGLAADQTE ALFVGDAILS VNGEDLSSAT HDEAVQVLKK TGKEVVLEVK YMKDVSPYFK NSTGGTSVGW DSPPASPLQR QPSSPGPTPR NFSEAKHMSL KMAYVSKRCT PNDPEPRYLE ICSADGQDTL FLRAKDEASA RSWATAIQAQ VNTLTPRVKD ELQALLAATS TAGSQDIKQI GWLTEQLPSG GTAPTLALLT EKELLLYLSL PETREALSRP ARTAPLIATR LVHSGPSKGS VPYDAELSFA LRTGTRHGVD THLFSVESPQ ELAAWTRQLV DGCHRAAEGV QEVSTACTWN GRPCSLSVHI DKGFTLWAAE PGAARAVLLR QPFEKLQMSS DDGASLLFLD FGGAEGEIQL DLHSCPKTIV FIIHSFLSAK VTRLGLLA | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |