Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SORBS3 Protein
A cDNA sequence encoding the SORBS3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Specifica
ID gene (immissione) | 10174 |
---|---|
Nome | SORBS3 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Simbolo del gene | SORBS3 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15963969
|
enQuireBio™
QP13559-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15953969
|
enQuireBio™
QP13559-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15943969
|
enQuireBio™
QP13559-100UG |
100 μg |
1815.00€
100µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
10174 | |
Research Use Only | |
SORBS3 | |
Human | |
His | |
The SORBS3 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT and 20% glycerol. |
SORBS3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMADGGSP FLGRRDFVYP SSTRDPSASN GGGSPARREE KKRKAARLKF DFQAQSPKEL TLQKGDIVYI HKEVDKNWLE GEHHGRLGIF PANYVEVLPA DEIPKPIKPP TYQVLEYGEA VAQYTFKGDL EVELSFRKGE HICLIRKVNE NWYEGRITGT GRQGIFPASY VQVSREPRLR LCDDGPQLPT SPRLTAAARS ARHPSSPSAL RSPADPIDLG GQTSPRRTGF SFPTQEPRPQ TQNLGTPGPA LSHSRGPSHP LDLGTSSPNT SQIHWTPYRA MYQYRPQNED ELELREGDRV DVMQQCDDGW FVGVSRRTQK FGTFPGNYVA PV | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |