Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Spindlin-1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Spindlin-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8292-ec-500ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16053821
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_006708.2
Spindlin-1 Protein
Research Use Only
SPIN1
Recombinant Protein
E. coli
MKTPFGKTPG QRSRADAGHA GVSANMMKKR TSHKKHRSSV GPSKPVSQPR RNIVGCRIQH GWKEGNGPVT QWKGTVLDQV PVNPSLYLIK YDGFDCVYGL ELNKDERVSA LEVLPDRVAT SRISDAHLAD TMIGKAVEHM FETEDGSKDE WRGMVLARAP VMNTWFYITY EKDPVLYMYQ LLDDYKEGDL RIMPDSNDSP PAEREPGEVV DSLVGKQVEY AKEDGSKRTG MVIHQVEAKP SVYFIKFDDD FHIYVYDLVK TS
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
10927
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol