Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SPRED1 Protein
A cDNA sequence encoding the SPRED1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
Nome | SPRED1 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15974049
|
enQuireBio™
QP13583-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 20-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15954049
|
enQuireBio™
QP13583-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 20-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15964049
|
enQuireBio™
QP13583-1MG |
1 mg |
7875.00€
1mg |
Spedizione stimata: 20-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
SPRED1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The SPRED1 solution (0.5 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl (pH 8.0) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSEETAT SDNDNSYARV RAVVMTRDDS SGGWLPLGGS GLSSVTVFKV PHQEENGCAD FFIRGERLRD KMVVLECMLK KDLIYNKVTP TFHHWKIDDK KFGLTFQSPA DARAFDRGIR RAIEDISQGC PESKNEAEGA DDLQANEEDS SSSLVKDHLF QQETVVTSEP YRSSNIRPSP FEDLNARRVY MQSQANQITF GQPGLDIQSR SMEYVQRQIS KECGSLKSQN RVPLKSIRHV SFQDEDEIVR INPRDILIRR YADYRHPDMW KNDLERDDAD SSIQFSKPDS KKSDYLYSCG DETKLSSPKD SVVFKTQPSS LKIKKSKRRK EDGERSRCVY CQERFNHEEN VRGKCQDAPD PIKRCIYQVS CMLCAESMLY HCMSDSEGDF SDPCSCDTSD DKFCLRWLAL VALSFIVPCM CCYVPLRMCH RCGEACGCCG GKHKAAG | |
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE. |