Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ST13 Protein
A cDNA sequence encoding the ST13 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 2725.00€
Specifica
Nome | ST13 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15924109
|
enQuireBio™
QP13601-10UG |
10 μg |
137.00€
10µg |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15944109
|
enQuireBio™
QP13601-50UG |
50 μg |
212.00€
50µg |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15934109
|
enQuireBio™
QP13601-1MG |
1 mg |
2725.00€
1mg |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
ST13 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
The ST13 protein solution contains 20mM Tris-HCl, pH 8.0, 1mM DTT, 0.1M NaCl and 10% Glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MDPRKVNELR AFVKMCKQDP SVLHTEEMRF LREWVESMGG KVPPATQKAK SEENTKEEKP DSKKVEEDLK ADEPSSEESD LEIDKEGVIEPDTDAPQEMG DENAEITEEM MDQANDKKVA AIEALNDGEL QKAIDLFTDA IKLNPRLAIL YAKRASVFVK LQKPNAAIRD CDRAIEINPD SAQPYKWRGK AHRLLGHWEE AAHDLALACK LDYDEDASAM LKEVQPRAQK IAEHRRKYER KREEREIKER IERVKKAREE HERAQREEEARRQSGAQYGS FPGGFPGGMP GNFPGGMPGM GGGMPGMAGM PGLNEILSDP EVLAAMQDPE VMVAFQDVAQ NPANMSKYQS NPKVMNLISK LSAKFGGQA | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |