Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human STAC Protein
A cDNA sequence encoding the STAC was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome | STAC Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15964119
|
enQuireBio™
QP13605-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15954119
|
enQuireBio™
QP13605-20UG |
20 μg |
212.00€
20µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15944119
|
enQuireBio™
QP13605-1MG |
1 mg |
4090.00€
1mg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
STAC Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
STAC protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMIPPSSP REDGVDGLPK EAVGAEQPPS PASTSSQESK LQKLKRSLSF KTKSLRSKSA DNFFQRTNSE DMKLQAHMVA EISPSSSPLP APGSLTSTPA RAGLHPGGKA HAFQEYIFKK PTFCDVCNHM IVGTNAKHGL RCKACKMSIH HKCTDGLAPQ RCMGKLPKGF RRYYSSPLLI HEQFGCIKEV MPIACGNKVD PVYETLRFGT SLAQRTKKGS SGSGSDSPHR TSTSDLVEVP EEANGPGGGY DLRKRSNSVF TYPENGTDDF RDPAKNINHQ GSLSKDPLQM NTYVALYKFV PQENEDLEMR PGDIITLLED SNEDWWKGKI QDRIGFFPAN FVQRLQQNEK IFRCVRTFIG CKEQGQITLK ENQICVSSEE EQDGFIRVLS GKKKGLIPLD VLENI | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |