Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human STEAP4 Protein
A cDNA sequence encoding the STEAP4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome STEAP4 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15964149
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13614-5UG
5 μg
137.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15954149
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13614-20UG
20 μg
212.00€
20µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15944149
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13614-1MG
1 mg
4090.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
STEAP4 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
STEAP4 protein solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M UREA and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSMEKT CIDALPLTMN SSEKQETVCI FGTGDFGRSL GLKMLQCGYS VVFGSRNPQK TTLLPSGAEV LSYSEAAKKS GIIIIAIHRE HYDFLTELTE VLNGKILVDI SNNLKINQYP ESNAEYLAHL VPGAHVVKAF NTISAWALQS GALDASRQ
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.