Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human STMN1 Protein
A cDNA sequence encoding the STMN1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome STMN1 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15944169
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13620-5UG
5 μg
137.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15934169
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13620-25UG
25 μg
212.00€
25µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15924169
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13620-1MG
1 mg
4090.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
STMN1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
Untagged
The STMN1 protein solution contains 20mM Tris-HCl, pH 8 and 10% Glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MASSDIQVKE LEKRASGQAF ELILSPRSKE SVPEFPLSPP KKKDLSLEEI QKKLEAAEER RKSHEAEVLK QLAEKREHEK EVLQKAIEEN NNFSKMAEEK LTHKMEANKE NREAQMAAKL ERLREKDKHI EEVRKNKESK DPADETEAD
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.