Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human STRADA Protein
A cDNA sequence encoding the STRADA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome | STRADA Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15964179
|
enQuireBio™
QP13624-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15954179
|
enQuireBio™
QP13624-25UG |
25 μg |
212.00€
25µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15944179
|
enQuireBio™
QP13624-1MG |
1 mg |
4090.00€
1mg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
STRADA Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
STRADA protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSFLVSK PERIRTNDAS SESIASFSKQ EVMSSFLPEG GCYELLTVIG KGFEDLMTVN LARYKPTGEY VTVRRINLEA CSNEMVTFLQ GELHVSKLFN HPNIVPYRAT FIADNELWVV TSFMAYGSAK DLICTHFMDG MNELAIAYIL QGVLKALDYI HHMGYVHRSV KASHILISVD GKVYLSGLRS NLSMISHGQR QRVVHDFPKY SVKVLPWLSP EVLQQNLQGY DAKSDIYSVG ITACELANGH VPFKDMPATQ MLLEKLNGTV PCLLDTSTIP AEELTMSPSR SVANSGLSDS LTTSTPRPSN GPVPAPS | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |