Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human STYX Protein
A cDNA sequence encoding the STYX was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
Nome | STYX Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15944229
|
enQuireBio™
QP13638-HIS-1UG |
1 μg |
137.00€
1µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15954229
|
enQuireBio™
QP13638-HIS-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15974229
|
enQuireBio™
QP13638-HIS-5UG |
5 μg |
212.00€
5µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15924229
|
enQuireBio™
QP13638-HIS-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15964229
|
enQuireBio™
QP13638-HIS-50UG |
50 μg |
1665.00€
50µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15934229
|
enQuireBio™
QP13638-HIS-1MG |
1 mg |
7875.00€
1mg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
STYX Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The STYX solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 30% glycerol, 1mM DTT and 0.1M NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMEDVKL EFPSLPQCKE DAEEWTYPMR REMQEILPGL FLGPYSSAMK SKLPVLQKHG ITHIICIRQN IEANFIKPNF QQLFRYLVLD IADNPVENII RFFPMTKEFI DGSLQMGGKV LVHGNAGISR SAAFVIAYIM ETFGMKYRDA FAYVQERRFCINPNAGFVHQ LQEYEAIYLA KLTIQMMSPL QIERSLSVHS GTTGSLKRTH EEEDDFGTMQ VATAQNG | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |