Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SULT1A2 Protein
A cDNA sequence encoding the SULT1A2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome | SULT1A2 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15964239
|
enQuireBio™
QP13641-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15954239
|
enQuireBio™
QP13641-20UG |
20 μg |
212.00€
20µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15944239
|
enQuireBio™
QP13641-1MG |
1 mg |
4090.00€
1mg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
SULT1A2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
SULT1A2 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 10% glycerol and 0.1M NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MELIQDISRP PLEYVKGVPL IKYFAEALGP LQSFQARPDD LLISTYPKSG TTWVSQILDM IYQGGDLEKC HRAPIFMRVP FLEFKVPGIP SGMETLKNTP APRLLKTHLP LALLPQTLLD QKVKVVYVAR NAKDVAVSYY HFYHMAKVYP HPGTWESFLE KFMAGEVSYG SWYQHVQEWW ELSRTHPVLY LFYEDMKENP KREIQKILEF VGRSLPEETV DLMVEHTSFK EMKKNPMTNY TTVRREFMDH SISPFMRKGM AGDWKTTFTV AQNERFDADY AEKMAGCSLS FRSEL | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |