Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SULT1C4 Protein
A cDNA sequence encoding the SULT1C4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome | SULT1C4 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15954249
|
enQuireBio™
QP13644-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15944249
|
enQuireBio™
QP13644-25UG |
25 μg |
212.00€
25µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15934249
|
enQuireBio™
QP13644-1MG |
1 mg |
4090.00€
1mg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
SULT1C4 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
SULT1C4 protein solution (1 mg/ml) containing 0.1M NaCl, 20% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MALHDMEDFT FDGTKRLSVN YVKGILQPTD TCDIWDKIWN FQAKPDDLLI STYPKAGTTW TQEIVELIQN EGDVEKSKRA PTHQRFPFLE MKIPSLGSGL EQAHAMPSPR ILKTHLPFHL LPPSLLEKNC KIIYVARNPK DNMVSYYHFQ RMNKALPAPG TWEEYFETFL AGKVCWGSWH EHVKGWWEAK DKHRILYLFY EDMKKNPKHE IQKLAEFIGK KLDDKVLDKI VHYTSFDVMK QNPMANYSSI PAEIMDHSIS PFMRKGAVGD WKKHFTVAQN ERFDEDYKKK MTDTRLTFHF QF | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |