Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human SYT3 Protein
A cDNA sequence encoding the SYT3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome | SYT3 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15974299
|
enQuireBio™
QP13660-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15964299
|
enQuireBio™
QP13660-20UG |
20 μg |
212.00€
20µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15954299
|
enQuireBio™
QP13660-1MG |
1 mg |
4090.00€
1mg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
SYT3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The SYT3 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.4M Urea. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSEFWKLCW VPWRDKGGSA VGGGPLRKDL GPGVGLAGLV GGGGHHLAAG LGGHPLLGGP HHHAHAAHHP PFAELLEPGS LGGSDTPEPS YLDMDSYPEA AAAAVAAGVK PSQTSPELPS EGGAGSGLLL LPPSGGGLPS AQSHQQVTSL APTTRYPALP RPLTQQTLTS QPDPSSEERP PALPLPLPGG EEKAKLIGQI KPELYQGTGP GGRRSGGGPG SGEAGTGAPC GRISFALRYL YGSDQLVVRI LQALDLPAKD SNGFSDPYVK IYLLPDRKKK FQTKVHRKTL NPVFNETFQF SVPLAELAQR KLHFSVYDFD RFSRHDLIGQ VVLDNLLELA EQPPDRPLWR DIVEGGSEKA DLGELNFSLC YLPTAGRLTV TIIKASNLKA MDLTGFSDPY VKASLISEGR RLKKRKTSIK KNTLNPTYNE ALVFDVAPES VENVGLSIAV VDYDCIGHNE VIGVCRVGPD AADPHGREHW AEMLANPRKP VEHWHQLVEE KTVTSFTKGS KGLSEKENSE | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |