missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TAC3 Protein
A cDNA sequence encoding the TAC3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome | TAC3 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15974359
|
enQuireBio™
QP13680-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15964359
|
enQuireBio™
QP13680-25UG |
25 μg |
212.00€
25µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15954359
|
enQuireBio™
QP13680-1MG |
1 mg |
4090.00€
1mg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
TAC3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The TAC3 solution contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH QSFGAVCKEP QEEVVPGGGR SKRDPDLYQL LQRLFKSHSS LEGLLKALSQ ASTDPKESTS PEKRDMHDFF VGLMGKRSVQ PDSPTDVNQE NVPSFGILKY PPRAE | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |