Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TACSTD2 Protein
A cDNA sequence encoding the TACSTD2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome | TACSTD2 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15964369
|
enQuireBio™
QP13683-HIS-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15974369
|
enQuireBio™
QP13683-HIS-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15944369
|
enQuireBio™
QP13683-HIS-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15954369
|
enQuireBio™
QP13683-HIS-25UG |
25 μg |
212.00€
25µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15984369
|
enQuireBio™
QP13683-HIS-EC-1MG |
1 mg |
4090.00€
1mg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
TACSTD2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
TACSTD2 protein solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M urea and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSQDNCTCP TNKMTVCSPD GPGGRCQCRA LGSGMAVDCS TLTSKCLLLK ARMSAPKNAR TLVRPSEHAL VDNDGLYDPD CDPEGRFKAR QCNQTSVCWC VNSVGVRRTD KGDLSLRCDE LVRTHHILID LRHRPTAGAF NHSDLDAELR RLFRERYRLH PKFVAAVHYE QPTIQIELRQ NTSQKAAGDV DIGDAAYYFE RDIKGESLFQ GRGGLDLRVR GEPLQVERTL IYYLDEIPPK FSMKRLT | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |