Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TBC1D1 Protein
A cDNA sequence encoding the TBC1D1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5450.00€
Specifica
Nome | TBC1D1 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15964399
|
enQuireBio™
QP13692-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15954399
|
enQuireBio™
QP13692-20UG |
20 μg |
212.00€
20µg |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15944399
|
enQuireBio™
QP13692-1MG |
1 mg |
5450.00€
1mg |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
TBC1D1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
TBC1D1 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M urea and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSEEEAF KMLKFLMFDM GLRKQYRPDM IILQIQMYQL SRLLHDYHRD LYNHLEEHEI GPSLYAAPWF LTMFASQFPL GFVARVFDMI FLQGTEVIFK VALSLLGSHK PLILQHENLE TIVDFIKSTL PNLGLVQMEK TINQVFEMDI AKQLQAYEVE YHVLQEELID SSPLSDNQRM DKLEKTNSSL RKQNLDLLEQ LQVANGRIQS LEATIEKLLS SESKLKQAML TLELERSALL QTVEELRRRS AEPSDREPEC TQPEPTGD | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |