Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TBCA Protein
A cDNA sequence encoding the TBCA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome | TBCA Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15954409
|
enQuireBio™
QP13695-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15944409
|
enQuireBio™
QP13695-25UG |
25 μg |
212.00€
25µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15934409
|
enQuireBio™
QP13695-1MG |
1 mg |
4090.00€
1mg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
TBCA Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
The TBCA solution contains 20mM Tris-HCl buffer pH 7.5, 1mM DTT and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MADPRVRQIK IKTGVVKRLV KEKVMYEKEA KQQEEKIEKM RAEDGENYDI KKQAEILQES RMMIPDCQRR LEAAYLDLQR ILENEKDLEE AEEYKEARLV LDSVKLEA | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |