Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TCEAL8 Protein
A cDNA sequence encoding the TCEAL8 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
Nome | TCEAL8 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15974449
|
enQuireBio™
QP13709-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 19-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15954449
|
enQuireBio™
QP13709-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 19-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15964449
|
enQuireBio™
QP13709-1MG |
1 mg |
7875.00€
1mg |
Spedizione stimata: 19-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
TCEAL8 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
TCEAL8 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer, pH 8.0, 20% glycerol, 1mM DTT and 200mM NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MQKSCEENEG KPQNMPKAEE DRPLEDVPQE AEGNPQPSEE GVSQEAEGNP RGGPNQPGQG FKEDTPVRHL DPEEMIRGVD ELERLREEIR RVRNKFVMMH WKQRHSRSRP YPVCFRPLEH HHHHH | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |