Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TCEANC2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) TCEANC2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7915-ec-10ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16061561
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_694580.1
TCEANC2 Protein
Research Use Only
TCEANC2
Recombinant Protein
E. coli
MDKFVIRTPR IQNSPQKKDS GGKVYKQATI ESLKRVVVVE DIKRWKTMLE LPDQTKENLV EALQELKKKI PSREVLKSTR IGHTVNKMRK HSDSEVASLA REVYTEWKTF TEKHSNRPSI EVRSDPKTES LRKNAQKLLS EALELKMDHL LVENIERETF HLCSRLINGP YRRTVRALVF TLKHRAEIRA QVKSGSLPVG TFVQTHKK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
127428
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol