Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TFAM Protein
A cDNA sequence encoding the TFAM was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Specifica
Nome TFAM Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15924509
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13726-1UG
1 μg
137.00€
1µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15944509
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13726-5UG
5 μg
212.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15934509
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13726-50UG
50 μg
1815.00€
50µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
TFAM Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The TFAM protein solution (0.25 mg/1ml) is formulated in 20 mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 5mM DTT and 20% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSSVLASCPK KPVSSYLRFS KEQLPIFKAQ NPDAKTTELI RRIAQRWREL PDSKKKIYQD AYRAEWQVYK EEISRFKEQL TPSQIMSLEK EIMDKHLKRK AMTKKKELTL LGKPKRPRSA YNVYVAERFQ EAKGDSPQEK LKTVKENWKN LSDSEKELYI QHAKEDETRY HNEMKSWEEQ MIEVGRKDLL RRTIKKQRKY GAEEC
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.