Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TGFB3 Protein
Recombinant Protein
112.00€ - 7420.00€
Specifica
Numero di accesso NP_001316867.1
ID gene (immissione) 7043
Nome TGFB3 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15985759
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP5237-2UG
2 μg
112.00€
2µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15965759
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP5237-10UG
10 μg
263.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15955759
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP5237-100UG
100 μg
995.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15995759
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP5237-500UG
500 μg
4515.00€
500µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15975759
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP5237-1MG
1 mg
7420.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
NP_001316867.1
TGFB3 Protein
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
MALDTNYCFR NLEENCCVRP LYIDFRQDLG WKWVHEPKGY YANFCSGPCP YLRSADTTHS TVLGLYNTLN PEASASPCCV PQDLEPLTIL YYVGRTPKVE QLSNMVVKSC KCS
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
7043
Research Use Only
TGFB3
Human
Untagged
10 mM acetic acid and 20% Ethanol at a concentration of 0.25 mg/mL