Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human THOC7 Protein
A cDNA sequence encoding the THOC7 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
Nome THOC7 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15954559
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13743-2UG
2 μg
137.00€
2µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15934559
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13743-10UG
10 μg
212.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15944559
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13743-1MG
1 mg
7875.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
THOC7 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
THOC7 protein solution (0.5 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4) and 50% glycerol, 1mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMGAVTDD EVIRKRLLID GDGAGDDRRI NLLVKSFIKW CNSGSQEEGY SQYQRMLSTL SQCEFSMGKT LLVYDMNLRE MENYEKIYKE IECSIAGAHE KIAECKKQIL QAKRIRKNRQ EYDALAKVIQ HHPDRHETLK ELEALGKELE HLSHIKESVE DKLELRRKQF HVLLSTIHEL QQTLENDEKL SEVEEAQEAS METDPKP
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.