Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Threonine--tRNA ligase, mitochondrial Protein
Specifica
Specifica
| Numero di accesso | NP_001258825.1 |
| ID gene (immissione) | 80222 |
| Nome | Threonine--tRNA ligase, mitochondrial Protein |
| Quantità | 100 μg |
| Status giuridico | Research Use Only |
| Concentrazione di endotossine | Not determined. |
| Simbolo del gene | TARS2 |
| Lunghezza della proteina | Partial (see sequence information for more details). |
| Product Type | Recombinant Protein |
| Cross-reattività | Human |
| Vedi altri risultati |