Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TIM16 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) TIM16, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_057153.8 |
---|---|
ID gene (immissione) | 51025 |
Nome | TIM16 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16033741
|
enQuireBio™
QP8280-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16053741
|
enQuireBio™
QP8280-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16043741
|
enQuireBio™
QP8280-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16063741
|
enQuireBio™
QP8280-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16073741
|
enQuireBio™
QP8280-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16083741
|
enQuireBio™
QP8280-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_057153.8 | |
TIM16 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
51025 | |
Research Use Only | |
PAM16 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAKYLAQIIV MGVQVVGRAF ARALRQEFAA SRAAADARGR AGHRSAAASN LSGLSLQEAQ QILNVSKLSP EEVQKNYEHL FKVNDKSVGG SFYLQSKVVR AKERLDEELK IQAQEDREKG QMPHT | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |