missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TIMP1 Protein
A cDNA sequence encoding the TIMP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7090.00€
Specifica
Nome | TIMP1 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Attività biologica | The IC50 of 2.5-4 nM is measured by its ability to inhibit recombinant human MMP-2 cleavage of the colorimetric peptide substrate, Mca-PLGL-DpaAR-NH2. |
Product Type | Recombinant Protein |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15925458
|
enQuireBio™
QP10881-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15905458
|
enQuireBio™
QP10881-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15915458
|
enQuireBio™
QP10881-1MG |
1 mg |
7090.00€
1mg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
TIMP1 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
Human (HEK293) | |
MAPFEPLASG ILLLLWLIAP SRACTCVPPH PQTAFCNSDL VIRAKFVGTP EVNQTTLYQR YEIKMTKMYK GFQALGDAAD IRFVYTPAME SVCGYFHRSH NRSEEFLIAG KLQDGLLHIT TCSFVAPWNS LSLAQRRGFT KTYTVGCEEC TVFPCLSIPC KLQSGTHCLW TDQLLQGSEK GFQSRHLACL PREPGLCTWQ SLRSQIA | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
The IC50 of 2.5-4 nM is measured by its ability to inhibit recombinant human MMP-2 cleavage of the colorimetric peptide substrate, Mca-PLGL-DpaAR-NH2. | |
Human | |
His | |
The TIMP1 protein was lyophilized after extensive dialysis against PBS. |