Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Titin Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Titin, was expressed in the hosts and tags indicated.
213.00€ - 2840.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001243779.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 7273 |
Nome | Titin Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16026671
|
enQuireBio™
QP8823-EC-100UG |
100 μg |
670.00€
100µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16046671
|
enQuireBio™
QP8823-EC-1MG |
1 mg |
2840.00€
1mg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16036671
|
enQuireBio™
QP8823-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16056671
|
enQuireBio™
QP8823-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16066671
|
enQuireBio™
QP8823-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16076671
|
enQuireBio™
QP8823-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_001243779.1 | |
Titin Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
7273 | |
Research Use Only | |
TTN | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
VGSSICSARV TLREPPSFIK KIESTSSLRG GTAAFQATLK GSLPITVTWL KDSDEITEDD NIRMTFENNV ASLYLSGIEV KHDGKYVCQA KNDAGIQRCS ALLSVKEPAT ITEEAVSIDV TQGDPATLQV KFSGTKEITA KWFKDGQELT LGSKYKISVT DTVSILKIIS TEKKDSGEYT FEVQNDVGRS SCKARINVLD LIIPPSF | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |