Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TL1A / TNFSF15 Protein
A DNA sequence encoding the Human TL1A / TNFSF15, was expressed in the hosts and tags indicated.
105.00€ - 1970.00€
Specifica
Numero di accesso NP_001191273.1
ID gene (immissione) 9966
Nome TL1A / TNFSF15 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15963658
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10372-EC-5UG
5 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15943658
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10372-EC-20UG
20 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15933658
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10372-EC-100UG
100 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15953658
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10372-EC-250UG
250 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Specifica
NP_001191273.1
TL1A / TNFSF15 Protein
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Partial (see sequence information for more details).
Recombinant Protein
E. coli
LKGQEFAPSH QQVYAPLRAD GDKPRAHLTV VRQTPTQHFK NQFPALHWEH ELGLAFTKNR MNYTNKFLLI PESGDYFIYS QVTFRGMTSE CSEIRQAGRP NKPDSITVVI TKVTDSYPEP TQLLMGTKSV CEVGSNWFQP IYLGAMFSLQ EGDKLMVNVS DISLVDYTKE DKTFFGAFLL
Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC.
9966
Research Use Only
TNFSF15
The ED50 as determined by its ability to induce apoptosis using human TF-1 cells is less than 20 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 5.0 M 104 IU/mg.
Human
Untagged
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, with 0.02% Tween-20, lyophilized