Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TNFRSF10A Protein
A cDNA sequence encoding the TNFRSF10A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
ID gene (immissione) | 8797 |
---|---|
Nome | TNFRSF10A Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Simbolo del gene | TNFRSF10A |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15965568
|
enQuireBio™
QP10918-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15945568
|
enQuireBio™
QP10918-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15955568
|
enQuireBio™
QP10918-1MG |
1 mg |
7875.00€
1mg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
8797 | |
Research Use Only | |
TNFRSF10A | |
Human | |
His | |
TNFRSF10A protein solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
TNFRSF10A Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
ASGTEAAAAT PSKVWGSSAG RIEPRGGGRG ALPTSMGQHG PSARARAGRA PGPRPAREAS PRLRVHKTFK FVVVGVLLQV VPSSAATIKL HDQSIGTQQW EHSPLGELCP PGSHRSEHPG ACNRCTEGVG YTNASNNLFA CLPCTACKSD EEERSPCTTT RNTACQCKPG TFRNDNSAEM CRKCSRGCPR GMVKVKDCTP WSDIECVHKE SGNGHNLEHH HHHH | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |