Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TNFSF10 / TRAIL / APO-2L Protein
Recombinant Protein
112.00€ - 1970.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001177871.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 8743 |
Nome | TNFSF10 / TRAIL / APO-2L Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15915769
|
enQuireBio™
QP5244-10UG |
10 μg |
112.00€
10µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15945769
|
enQuireBio™
QP5244-50UG |
50 μg |
263.00€
50µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15905769
|
enQuireBio™
QP5244-100UG |
100 μg |
452.00€
100µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15935769
|
enQuireBio™
QP5244-500UG |
500 μg |
1160.00€
500µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15925769
|
enQuireBio™
QP5244-1MG |
1 mg |
1970.00€
1mg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
NP_001177871.1 | |
TNFSF10 / TRAIL / APO-2L Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Human TNFSF10 / TRAIL / APO-2L induces RPMI-8226 cell proliferation (typical ED50 is ? 15 ng/ml). | |
Human | |
Untagged | |
10 mM sodium phosphate, 50 mM sodium chloride, pH 7.5 |
8743 | |
Research Use Only | |
TNFSF10 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MRERGPQRVA AHITGTRGRS NTLSSPNSKN EKALGRKINS WESSRSGHSF LSNLHLRNGE LVIHEKGFYY IYSQTYFRFQ EEIKENTKND KQMVQYIYKY TSYPDPILLM KSARNSCWSK DAEYGLYSIY QGGIFELKEN DRIFVSVTNE HLIDMDHEAS FFGAFLVG | |
Greater than 90 as determined by SDS-PAGE. |