Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TNNT2 Protein
A cDNA sequence encoding the TNNT2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5450.00€
Specifica
Nome TNNT2 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15944679
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13778-5UG
5 μg
137.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15934679
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13778-20UG
20 μg
212.00€
20µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15924679
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13778-1MG
1 mg
5450.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
TNNT2 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The TNNT2 solution contains 20mM Tris pH 8 and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSDIEEVVEE YEEEEQEEAA VEEQEEAAEE DAEAEAETEE TRAEEDEEEE EAKEAEDGPM EESKPKPRSF MPNLVPPKIP DGERVDFDDI HRKRMEKDLN ELQALIEAHF ENRKKEEEEL VSLKDRIERR RAERAEQQRI RNEREKERQN RLAEERARRE EEENRRKAED EARKKKALSN MMHFGGYIQK TERKSGKRQT EREKKKKILA ERRKVLAIDH LNEDQLREKA KELWQSIYNL EAEKFDLQEK FKQQKYEINV LRNRINDNQK VSKTRGKAKV TGRWK
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.