missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Toll-like receptor 8 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Toll-like receptor 8, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2155.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_057694.2 |
---|---|
ID gene (immissione) | 51311 |
Nome | Toll-like receptor 8 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16018301
|
enQuireBio™
QP9437-YE-100UG |
100 μg |
645.00€
100µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16058301
|
enQuireBio™
QP9437-YE-500UG |
500 μg |
1740.00€
500µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16028301
|
enQuireBio™
QP9437-YE-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16048301
|
enQuireBio™
QP9437-YE-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16068301
|
enQuireBio™
QP9437-YE-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16038301
|
enQuireBio™
QP9437-YE-1MG |
1 mg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_057694.2 | |
Toll-like receptor 8 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
51311 | |
Research Use Only | |
TLR8 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
EENFSRSYPC DEKKQNDSVI AECSNRRLQE VPQTVGKYVT ELDLSDNFIT HITNESFQGL QNLTKINLNH NPNVQHQNGN PGIQSNGLNI TDGAFLNLKN LRELLLEDNQ LPQIPSGLPE SLTELSLIQN NIYNITKEGI SRLINLKNLY LAWNCYFNKV CEKTNIEDGV FETLTNLELL SLSFNSLSHV PPKLPSSLRK LFLSNTQIKY ISEEDFKGLI NLTLLDLSGN CPRCFNAPFP CVPCDGGASI NIDRFAFQNL TQLRYLNLSS TSLRKINAAW FKNMPHLKVL DLEFNYLVGE IASGAFLTML PRLEILDLSF NYIKGSYPQH INISRNFSKL LSLRALHLRG YVFQELREDD FQPLMQLPNL STINLGINFI KQIDFKLFQN FSNLEIIYLS ENRISPLVKD TRQSYANSSS FQRHIRKRRS TDFEFDPHSN FYHFTRPLIK PQCAAYGKAL DLSLNSIFFI GPNQFENLPD IACLNLSANS NAQVLSGTEF SAIPHVKYLD LTNNRLDFDN ASALTELSDL EVLDLSYNSH YFRIAGVTHH LEFIQNFTNL KVLNLSHNNI YTLTDKYNLE SKSLVELVFS GNRLDILWND DDNRYISIFK GLKNLTRLDL SLNRLKHIPN EAFLNLPASL TELHINDNML KFFNWTLLQQ FPRLELLDLR GNKLLFLTDS LSDFTSSLRT LLLSHNRISH LPSGFLSEVS SLKHLDLSSN LLKTINKSAL ETKTTTKLSM LELHGNPFEC TCDIGDFRRW MDEHLNVKIP RLVDVICASP GDQRGKSIVS LELTTCVSDV T | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |