Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TPGS2 Protein
A cDNA sequence encoding the TPGS2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Specifica
ID gene (immissione) 25941
Nome TPGS2 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Simbolo del gene TPGS2
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15964719
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13792-2UG
2 μg
137.00€
2µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15954719
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13792-10UG
10 μg
212.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15944719
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13792-100UG
100 μg
1815.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
25941
Research Use Only
TPGS2
Human
His
The TPGS2 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 50% glycerol, 2mM DTT and 2mM EDTA.
TPGS2 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMEEEASS PGLGCSKPHL EKLTLGITRI LESSPGVTEV TIIEKPPAER HMISSWEQKN NCVMPEDVKN FYLMTNGFHM TWSVKLDEHI IPLGSMAINS ISKLTQLTQS SMYSLPNAPT LADLEDDTHE ASDDQPEKPH FDSRSVIFEL DSCNGSGKVC LVYKSGKPAL AEDTEIWFLD RALYWHFLTD TFTAYYRLLI THLGLPQWQY AFTSYGISPQ AKQWFSMYKP ITYNTNLLTE ETDSFVNKLD PSKVFKSKNK IVIPKKKGPV QPAGGQKGPS GPSGPSTSST SKSSSGSGNP TRK
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.