Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TPI1 Protein
A cDNA sequence encoding the TPI1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
ID gene (immissione) 7167
Nome TPI1 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Simbolo del gene TPI1
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15925488
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10891-2UG
2 μg
137.00€
2µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15905488
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10891-10UG
10 μg
212.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15915488
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10891-1MG
1 mg
7875.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
7167
Research Use Only
TPI1
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAPSRKFFVG GNWKMNGRKQ SLGELIGTLN AAKVPADTEV VCAPPTAYID FARQKLDPKI AVAAQNCYKV TNGAFTGEIS PGMIKDCGAT WVVLGHSERR HVFGESDELI GQKVAHALAE GLGVIACIGE KLDEREAGIT EKVVFEQTKV IADNVKDWSK VVLAYEPVWA IGTGKTATPQ QAQEVHEKLR GWLKSNVSDA VAQSTRIIYG GSVTGATCKE LASQPDVDGF LVGGASLKPE FVDIINAKQ
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
TPI1 Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Specific activity is > 3000 units/mg, in which one unit will convert 1.0 umole of D-glyceraldehyde-3-phosphate to dihydroxyacetone phosphate per minute at pH 7.5 at 25C.
Human
His
The TPI1 protein solution (0.5 mg/1ml) is formulated in 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT and 10% glycerol.