Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TPST1 Protein
A cDNA sequence encoding the TPST1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome TPST1 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15984739
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13799-HIS-1UG
1 μg
137.00€
1µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15914749
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13799-HIS-EC-5UG
5 μg
137.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15994739
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13799-HIS-20UG
20 μg
212.00€
20µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15904749
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13799-HIS-50UG
50 μg
1815.00€
50µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15974739
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13799-HIS-1MG
1 mg
4090.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
TPST1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
TPST1 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl (pH 8.0) and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH TGSMQHAMEC HHRIEERSQP VKLESTRTTV RTGLDLKANK TFAYHKDMPL IFIGGVPRSG TTLMRAMLDA HPDIRCGEET RVIPRILALK QMWSRSSKEK IRLDEAGVTD EVLDSAMQAF LLEIIVKHGE PAPYLCNKDP FALKSLTYLS RLFPNAKFLL MVRDGRASVH SMISRKVTIA GFDLNSYRDC LTKWNRAIET MYNQCMEVGY KKCMLVHYEQ LVLHPERWMR TLLKFLQIPW NHSVLHHEEM IGKAGGVSLS KVERSTDQVI KPVNVGALSK WVGKIPPDVL QDMAVIAPML AKLGYDPYAN PPNYGKPDPK IIENTRRVYK GEFQLPDFLK EKPQTEQVE
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.