Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TRAPPC2L Protein
A cDNA sequence encoding the TRAPPC2L was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome | TRAPPC2L Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15974759
|
enQuireBio™
QP13804-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15964759
|
enQuireBio™
QP13804-20UG |
20 μg |
212.00€
20µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15954759
|
enQuireBio™
QP13804-1MG |
1 mg |
4090.00€
1mg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
TRAPPC2L Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The TRAPPC2L solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 50% glycerol and 2mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAVCIAV IAKENYPLYI RSTPTENELK FHYMVHTSLD VVDEKISAMG KALVDQRELY LGLLYPTEDY KVYGYVTNSK VKFVMVVDSS NTALRDNEIR SMFRKLHNSY TDVMCNPFYN PGDRIQSRAF DNMVTSMMIQ VC | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |