Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TRDMT1 Protein
A cDNA sequence encoding the TRDMT1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
Nome | TRDMT1 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15964769
|
enQuireBio™
QP13807-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15944769
|
enQuireBio™
QP13807-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15954769
|
enQuireBio™
QP13807-1MG |
1 mg |
7875.00€
1mg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
TRDMT1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The TRDMT1 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol, 0.1M NaCl and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMEPLRV LELYSGVGGM HHALRESCIP AQVVAAIDVN TVANEVYKYN FPHTQLLAKT IEGITLEEFD RLSFDMILMS PPCQPFTRIG RQGDMTDSRT NSFLYILDIL PRLQKLPKYI LLENVKGFEV SSTRDLLIQT IENCGFQYQE FLLSPTSLGI PNSRLRYFLI AKLQSEPLPF QAPGQVLMEF PKIESVHPQK YAMDVENKIQ EKNVEPNISF DGSIQCSGKD AILFKLETAE EIHRKNQQDS DLSVKMLKDF LEDDTDVNQY LLPPKSLLRY ALLLDIVQPT CRRSVCFTKG YGSYIEGTGS VLQTAEDVQV ENIYKSLTNL SQEEQITKLL ILKLRYFTPK EIANLLGFPP EFGFPEKITV KQRYRLLGNS LNVHVVAKLI KILYE | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |