Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TRH Protein
A cDNA sequence encoding the TRH was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
389.00€ - 1150.00€
Specifica
Nome | TRH Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15954789
|
enQuireBio™
QP13814-100MG |
100 mg |
389.00€
100mg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15964789
|
enQuireBio™
QP13814-250MG |
250 mg |
755.00€
250mg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15974789
|
enQuireBio™
QP13814-500MG |
500 mg |
1150.00€
500mg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
TRH Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
The TRH was lyophilized with no additives. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
Pyr-His-Pro-NH2 | |
Greater than 98.5% as determined by Analysis by RP-HPLC. |