Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TRIM33 Protein
A cDNA sequence encoding the TRIM33 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
Nome TRIM33 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15934799
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13816-2UG
2 μg
137.00€
2µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15914799
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13816-10UG
10 μg
212.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15924799
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13816-1MG
1 mg
7875.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
TRIM33 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
TRIM33 is supplied in 20mM HEPES buffer pH 7.9, 550mM NaCl and 6M Urea.
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
MAENKGGGEA ESGGGGSGSA PVTAGAAGPA AQEAEPPLTA VLVEEEEEEG GRAGAEGGAA GPDDGGVAAA SSGSAQAASS PAASVGTGVA GGAVSTPAPA PASAPAPGPS AGPPPGPPAS LLDTCAVCQQ SLQSRREAEP KLLPCLHSFC LRCLPEPERQ LSVPIPGGSN GDIQQVGVIR CPVCRQECRQ IDLVDNYFVK DTSEAPSSSD EKSEQVCTSC EDNASAVGFC VECGEWLCKT CIEAHQRVKF TKDHLIRKKE DVSESVGASG QRPVFCPVHK QEQLKLFCET CDRLTCRDCQ LLEHKEHRYQ FLEEAFQNQK GAIENLLAKL LEKKNYVHFA ATQVQNRIKE VNETNKRVEQ EIKVAIFTLI NEINKKGKSL LQQLENVTKE RQMKLLQQQN DITGLSRQVK HVMNFTNWAI ASGSSTALLY SKRLITFQLR HILKARCDPV PAANGAIRFH CDPTFWAKNV VNLGNLVIES KPAPGYTPNV VVGQVPPGTN HISKTPGQIN LAQLRLQHMQ QQVYAQKHQQ LQQMRMQQPP APVPTTTTTT QQHPRQAAPQ MLQQQPPRLI SVQTMQRGNM NCGAFQAHQM RLAQNAARIP GIPRHSGPQY SMMQPHLQRQ HSNPGHAGPF PVVSVHNTTI NPTSPTTATM ANANRGPTSP SVTAIELIPS VTNPENLPSL PDIPPIQLED AGSSSLDNLL SRYISGSHLP PQPTSTMNPS PGPSALSPGS SGLSNSHTPV RPPSTSSTGS RGSCGSSGRT AEKTSLSFKS DQVKVKQEPG TEDEICSFSG GVKQEKTEDG RRSACMLSSP ESSLTPPLST NLHLESELDA LASLENHVKI EPADMNESCK QSGLSSLVNG KSPIRSLMHR SARIGGDGNN KDDDPNEDWC AVCQNGGDLL CCEKCPKVFH
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE.