Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TRIP10 Protein
A cDNA sequence encoding the TRIP10 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome | TRIP10 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15964799
|
enQuireBio™
QP13817-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15954799
|
enQuireBio™
QP13817-20UG |
20 μg |
212.00€
20µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15944799
|
enQuireBio™
QP13817-1MG |
1 mg |
4090.00€
1mg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
TRIP10 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The TRIP10 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl, 10% glycerol, 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSDPKNDSH VLIELHKSGF ARPGDVEFED FSQPMNRAPS DSSLGTPSDG RPELRGPGRS RTKRWPFGKK NKTVVTEDFS HLPPEQQRKR LQQQLEERSR ELQKEVDQRE ALKKMKDVYE KTPQMGDPAS LEPQIAETLS NIERLKLEVQ KYEAWLAEAE SRVLSNRGDS LSRHARPPDP PASAPPDSSS NSASQDTKES SEEPPSEESQ DTPIYTEFDE DFEEEPTSPI GHCVAIYHFE GSSEGTISMA EGEDLSLMEE DKGDGWTRVR RKEGGEGYVP TSYLRVTLN | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |