Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Trypsin-2 Protein
A cDNA sequence encoding the Trypsin-2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
120.00€ - 665.00€
Specifica
Nome Trypsin-2 Protein
Purezza Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Product Type Recombinant Protein
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15945508
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10899-1MG
1 mg
120.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 24-03-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15965508
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10899-5MG
5 mg
181.00€
5mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 24-03-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15955508
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10899-50MG
50 mg
665.00€
50mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 24-03-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Trypsin-2 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MNLLLILTFV AAAVAAPFDD DDKIVGGYIC EENSVPYQVS LNSGYHFCGG SLISEQWVVS AGHCYKSRIQ VRLGEHNIEV LEGNEQFINA AKIIRHPKYN SRTLDNDILL IKLSSPAVIN SRVSAISLPT APPAAGTESL ISGWGNTLSS GADYPDELQC LDAPVLSQAE CEASYPGKIT NNMFCVGFLE GGKDSCQGDS GGPVVSNGEL QGIVSWGYGC AQKNRPGVYT KVYNYVDWIK DTIAANS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Human
Untagged
The protein was lyophilized without any additives.