Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TSC22D3 Protein
A cDNA sequence encoding the TSC22D3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
Nome TSC22D3 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15944819
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13823-2UG
2 μg
137.00€
2µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15924819
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13823-10UG
10 μg
212.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15934819
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13823-1MG
1 mg
7875.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
TSC22D3 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
TSC22D3 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMNTEMYQ TPMEVAVYQL HNFSISFFSS LLGGDVVSVK LDNSASGASV VAIDNKIEQA MDLVKNHLMY AVREEVEILK EQIRELVEKN SQLERENTLL KTLASPEQLE KFQSCLSPEE PAPESPQVPE APGGSAV
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.