Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TSNAX Protein
A cDNA sequence encoding the TSNAX was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5450.00€
Specifica
Nome TSNAX Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15954839
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13829-5UG
5 μg
137.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15944839
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13829-20UG
20 μg
212.00€
20µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15934839
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13829-1MG
1 mg
5450.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
TSNAX Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
TSNAX protein solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer, (pH 8.0), 0.2M NaCl, 50% glycerol and 1mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSNKEGS GGFRKRKHDN FPHNQRREGK DVNSSSPVML AFKSFQQELD ARHDKYERLV KLSRDITVES KRTIFLLHRI TSAPDMEDIL TESEIKLDGV RQKIFQVAQE LSGEDMHQFH RAITTGLQEY VEAVSFQHFI KTRSLISMDE INKQLIFTTE DNGKENKTPS SDAQDKQFGT WRLRVTPVDY LLGVADLTGE LMRMCINSVG NGDIDTPFEV SQFLRQVYDG FSFIGNTGPY EVSKKLYTLK QSLAKVENAC YALKVRGSEI PKHMLADVFS VKTEMIDQEE GIS
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.