Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TUBG1 Protein
A cDNA sequence encoding the TUBG1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome TUBG1 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15954869
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13839-5UG
5 μg
137.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15944869
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13839-20UG
20 μg
212.00€
20µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15934869
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP13839-1MG
1 mg
4090.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Especificaciones
Especificaciones
TUBG1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
TUBG1 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1M Urea, and 5% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MPREIITLQL GQCGNQIGFE FWKQLCAEHG ISPEGIVEEF ATEGTDRKDV FFYQADDEHY IPRAVLLDLE PRVIHSILNS PYAKLYNPEN IYLSEHGGGA GNNWASGFSQ GEKIHEDIFD IIDREADGSD SLEGFVLCHS IAGGTGSGLG SYLLERLNDR YPKKLVQTYS VFPNQDEMSD VVVQPYNSLL TLKRLTQNAD CVVVLDNTAL NRIATDRLHI QNPSFSQINQ LVSTIMSAST TTLRYPGYMN NDLIGLIASL IPTPRLHFLM TGYTPLTTDQ SVASVRKTTV LDVMRRLLQP KNVMVSTGRD RQTNHCYIAI LNIIQGEVDP TQVHKSLQRI RERKLANFIP WGPASIQVAL SRKSPYLPSA HRVSGLMMAN HTSISSLFER TCRQYDKLRK REAFLEQFRK EDMFKDNFDE MDTSREIVQQ LIDEYHAATR PDYISWGTQE Q
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados