Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Tubulin beta-4A chain Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Tubulin beta-4A chain, was expressed in the hosts and tags indicated.
287.00€ - 3175.00€
Specifica
Numero di accesso NP_001276052.1
ID gene (immissione) 10382
Nome Tubulin beta-4A chain Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Visualizza altre specifiche
Products 6
Product Code Brand Quantità Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantità Price Quantity & Availability  
16026300
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
enQuireBio™
QP6853-YE-100UG
100 μg
920.00€
100µg
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16066300
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
enQuireBio™
QP6853-YE-500UG
500 μg
2650.00€
500µg
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16036300
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
enQuireBio™
QP6853-YE-10UG
10 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
16056300
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
enQuireBio™
QP6853-YE-200UG
200 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
16076300
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
enQuireBio™
QP6853-YE-50UG
50 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
16046300
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
enQuireBio™
QP6853-YE-1MG
1 mg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Description
Description
Specifications
Specifications
NP_001276052.1
Tubulin beta-4A chain Protein
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
10382
Research Use Only
TUBB4A
Recombinant Protein
Yeast
MREIVHLQAG QCGNQIGAKF WEVISDEHGI DPTGTYHGDS DLQLERINVY YNEATGGNYV PRAVLVDLEP GTMDSVRSGP FGQIFRPDNF VFGQSGAGNN WAKGHYTEGA ELVDAVLDVV RKEAESCDCL QGFQLTHSLG GGTGSGMGTL LISKIREEFP DRIMNTFSVV PSPKVSDTVV EPYNATLSVH QLVENTDETY CIDNEALYDI CFRTLKLTTP TYGDLNHLVS ATMSGVTTCL RFPGQLNADL RKLAVNMVPF PRLHFFMPGF APLTSRGSQQ YRALTVPELT QQMFDAKNMM AACDPRHGRY LTVAAVFRGR MSMKEVDEQM LSVQSKNSSY FVEWIPNNVK TAVCDIPPRG LKMAATFIGN STAIQELFKR ISEQFTAMFR RKAFLHWYTG EGMDEMEFTE AESNMNDLVS EYQQYQDATA EEGEFEEEAE EEVA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates