Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human UBA2 Protein
A cDNA sequence encoding the UBA2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Specifica
Nome | UBA2 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15934899
|
enQuireBio™
QP13849-1UG |
1 μg |
137.00€
1µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15954899
|
enQuireBio™
QP13849-5UG |
5 μg |
212.00€
5µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15944899
|
enQuireBio™
QP13849-50UG |
50 μg |
1815.00€
50µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
UBA2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
UBA2 protein solution (0.5 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
ADLMALSRGL PRELAEAVAG GRVLVVGAGG IGCELLKNLV LTGFSHIDLI DLDTIDVSNL NRQFLFQKKH VGRSKAQVAK ESVLQFYPKA NIVAYHDSIM NPDYNVEFFR QFILVMNALD NRAARNHVNR MCLAADVPLI ESGTAGYLGQ VTTIKKGVTE CYECHPKPTQ RTFPGCTIRN TPSEPIHCIV WAKYLFNQLF GEEDADQEVS PDRADPEAAW EPTEAEARAR ASNEDGDIKR ISTKEWAKST GYDPVKLFTK LFKDDIRYLL TMDKLWRKRK PPVPLDWAEV QSQGEETNAS DQQNEPQLGL KDQQVLDVKS YARLFSKSIE TLRVHLAEKG DGAELIWDKD DPSAMDFVTS AANLRMHIFS MNMKSRFDIK SMAGNIIPAI ATTNAVIAGL IVLEGLKILS GKIDQCRTIF LNKQPNPRKK LLVPCALDPP NPNCYVCASK PEVTVRLNVH KVTVLTLQDK IVKEKFAMVA PDVQIEDGKG TILISSEEGE TEANNHKKLS EFGIRNGSRL QADDFLQDYT LLINILHSED LGKDVEFEVV GDAPEKVGPK QAEDAAKSIT NGSDDGAQPS TSTAQEQDDV LIVDSDEEDS SNNADVSEEE RSRKRKLDEK ENLSAKRSRI EQKEELDDVI ALDHHHHHH | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |